Learn More
Tocris Bioscience™ Psalmotoxin 1
GREENER_CHOICE
Potent and selective ASIC1a channel blocker
Marke:  Tocris Bioscience™ 5042/100U
Encompass
Artikelnummer. 15213127
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Psalmotoxin 1 is a potent and selective acid-sensing ion channel 1a (ASIC1a) blocker (IC50 = 0.9 nM). Displays no effect at ASIC1b, ASIC2a, ASIC3, heteromeric ASIC channels, ENaC and KV2.1/2.2/4.2/4.3 channels expressed in oocytes, at concentrations up to 100 nM. Displays potent analgesic properties against thermal, mechanical, chemical, inflammatory and neuropathic pain in rodents.
Spezifikation
Spezifikation
316808-68-1
100 μg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen