Learn More
Tocris Bioscience™ Neurokinin B (human, porcine)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18025842
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 18025842
Marke: Tocris Bioscience™ 1582/1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Endogenous tachykinin peptide
Neurokinin B (human, porcine) is an endogenous tachykinin agonist peptide that shows preference for the NK3 receptor (EC50 = 1 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinheit 95%
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Menge 1 mg