Learn More
Tocris Bioscience™ Leupeptin hemisulfate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18792494
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Artikelnummer. 18792494
Marke: Tocris Bioscience™ 1167/25
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Inhibits trypsin-like/cysteine proteases
Leupeptin hemisulfate is a reversible inhibitor of trypsin-like and cysteine proteases such as calpain. Shown to inhibit activation-induced programmed cell death.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinheit 0.95
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Menge 25 mg