Learn More
Tobramycin sulfate, Thermo Scientific™
A water-soluble aminoglycoside antibiotic
65.85 CHF - 369.45 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 49842-07-1
Summenformel C18H39N5O13S
Molekulargewicht (g/mol) 565.59
MDL-Nummer MFCD00133864,MFCD00133864
InChI-Schlüssel ZEUUPKVZFKBXPW-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 54413
IUPAC-Name 4-amino-2-[(4,6-diamino-3-{[3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol; sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.NCC1OC(OC2C(N)CC(N)C(OC3OC(CO)C(O)C(N)C3O)C2O)C(N)CC1O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15415279
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62995.MC
100mg
65.85 CHF
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15405279
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62995.03
1g
369.45 CHF
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Tobramycin sulfate is used as an antibiotic which is used to treat various types of bacterial infections, particularly Gram-negative infections. It is especially effective against species of Pseudomonas. It is used to inhibit bacterial protein synthesis at the level of 30S (16S rRNA) and 70S ribosomal complex assembly. It is used to treat pseudomonas aeruginosa lung infections and is used in combination with other antibiotics to treat urinary tract infections, gynecologic infections, peritonitis, endocarditis, pneumonia, sepsis, respiratory infections, osteomyelitis and other soft-tissue infections. It is a potential therapy for sinus infections1. Product T1783 has been used to study antibiotic resistance2.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
49842-07-1
565.59
ZEUUPKVZFKBXPW-UHFFFAOYNA-N
4-amino-2-[(4,6-diamino-3-{[3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol; sulfuric acid
C18H39N5O13S
MFCD00133864,MFCD00133864
54413
OS(O)(=O)=O.NCC1OC(OC2C(N)CC(N)C(OC3OC(CO)C(O)C(N)C3O)C2O)C(N)CC1O
Spezifikation
Tobramycin sulfate
White
MFCD00133864,MFCD00133864
Soluble in water (50mg/ml).
OS(O)(=O)=O.NCC1OC(OC2C(N)CC(N)C(OC3OC(CO)C(O)C(N)C3O)C2O)C(N)CC1O
565.59
1425.41
49842-07-1
C18H39N5O13S
14,9490
ZEUUPKVZFKBXPW-UHFFFAOYNA-N
4-amino-2-[(4,6-diamino-3-{[3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy}-2-hydroxycyclohexyl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol; sulfuric acid
54413
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : WK2110000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
Produktidentifikator
  • Tobramycin sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-.alpha.-D-glucopyranos yl-(1->6)-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-.alp