Learn More
Tobramycin-Carbamatacetat, Tobramycin-Carbamatacetat, TRC
Artikelnummer. 30008691
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008691 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008691 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT52402010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C19H38N6O10 xC2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 510.54
Synonym O-3-Amino-6-O-(aminocarbonyl)-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine, 6' '-O-Carbamoyltobramycin Acetate, Nebramycin V' Acetate, Nebramycin factor 5' Acetate
SMILES OC(C)=O.N[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H](CN)O[C@@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](COC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H](N)C[C@@H]2N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tobramycin Carbamate Acetate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H38N6O10.C2H4O2/c20-3-9-8(26)2-7(23)17(32-9)34-15-5(21)1-6(22)16(14(15)29)35-18-13(28)11(24)12(27)10(33-18)4-31-19(25)30;1-2(3)4/h5-18,26-29H,1-4,20-24H2,(H2,25,30);1H3,(H,3,4)/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+;/m0./s1