Learn More
TNP, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001502
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30001502 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30001502 Supplier Tocris Bioscience Supplier No. 3946/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Inhibitor of IP6K; also inhibits IP3K
Reversible inositol hexakisphosphate kinase (IP6K) inhibitor (IC50 = 0.47 μM for inhibition of InsP7 formation). Also inhibits inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase (IP3K) (IC50 = 10.2 μM). Binds to the ATP binding site of IP3K (Ki = 4.3 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 519178-28-0
Summenformel C20H16F3N7O2
Molekulargewicht (g/mol) 443.39
InChI-Schlüssel DDSBPUYZPWNNGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ip3k inhibitor, tnp, inositol-1,4,5-trisphosphate 3-kinase inhibitor, n2-m-trifluorobenzyl , n6-p-nitrobenzyl purine, n6-4-nitrophenyl methyl-n2-3-trifluoromethyl phenyl methyl-9h-purine-2,6-diamine, purine, 5, tnp hplc, n2-3-trifluoromethyl benzyl-n6-4-nitrobenzyl-9h-purine-2,6-diamine, n∼6∼-4-nitrophenyl methyl-n∼2∼-3-trifluoromethyl phenyl methyl-7h-purine-2,6-diamine
PubChem CID 16760513
IUPAC-Name 6-N-[(4-nitrophenyl)methyl]-2-N-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-7H-purine-2,6-diamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CNC2=NC3=C(C(=N2)NCC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])NC=N3
Specifications
Chemischer Name oder Material TNP
Menge 10 mg
Formelmasse 443.38
Reinheit (%) >97%