missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TNIK Mouse, anti-Human, CoraLite 594, Clone: 1E9H3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 423.57 CHF
Spezifikation
| Antigen | TNIK |
|---|---|
| Klon | 1E9H3 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
| Konjugat | CoraLite 594 |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18025395
|
Proteintech
CL594-67948-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18087275
|
Proteintech
CL594-67948-100UL |
100 μL |
423.57 CHF
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
The TNIK antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TNIK. This antibody recognizes human antigen. The TNIK antibody has been validated for the following applications: FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™594.
Spezifikation
| TNIK | |
| 1000 μg/mL | |
| CoraLite 594 | |
| Mouse | |
| 23043 | |
| IgG2a | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
| 1E9H3 | |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining) | |
| Liquid | |
| Human | |
| KIAA0551, TNIK | |
| Primary |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts