missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TNIK Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-20674
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TNIK Polyclonal specifically detects TNIK in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| TNIK | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal | |
| TNIK | |
| Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the center region of human TNIK. The exact sequence is proprietary. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse. Species reactivity based on sequence identity: Human (100%), Rat (93%), Rhesus Monkey (100%). | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot | |
| 1mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:3000 | |
| EC 2.7.11, KIAA0551EC 2.7.11.1, TRAF2 and NCK interacting kinase, TRAF2 and NCK-interacting protein kinase | |
| Rabbit | |
| 155 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, GPCR, Protein Kinase | |
| 23043 | |
| Mouse | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur