missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-TNFSF4 (OX40L)
Beschreibung
TNFSF4 aus der Überfamilie der Der Tumor-Nekrose-Faktoren ist ein membrangebundenes, nicht kovalent verbundenes homotrimerisches Protein des Typs II. Es wird auf Antigen-haltigen Zellen, wie dendritischen Zellen und aktivierten B-Zellen, exprimiert, aber auch auf anderen Zellen, wie vaskulären Endothelzellen, Mastzellen und natürlichen Killerzellen. TNFSF4 signalisiert speziell durch den TNFRSF4-Rezeptor und wird vorwiegend auf CD4+T-Zellen aber auch auf bestimmten aktivierten CD8+T-Zellen exprimiert. TNFRSF4/TNFSF4 fungiert als kostimulatorisches Signal, das für eine produktive Interaktion zwischen Antigen-haltigen Zellen und ihren Ziel-T-Zellen erforderlich ist. Es verbessert die Zellproliferation und das Überleben und erhöht die Expression von RANTES, IL-2, IL3- und IFNgamma. TNFRSF4/TNFSF4-Signale spielen eine wichtige Rolle bei der Immuntoleranz.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P43488 |
| Assay-Bereich | 32,77 bis 8000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 30 pg |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 22164 |
| Gensymbol | Tnfsf4 |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?