Learn More
Invitrogen™ Human TNFRSF10B (DR5) ELISA Kit
Artikelnummer. 15405153
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 15405153
Marke: Invitrogen™ EHTNFRSF10B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
The Human Tumor Necrosis Factor Receptor SuperFamily 10 B/Death Receptor 5 (TNFRSF10B (DR5)) ELISA quantitates Hu DR5 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu DR5. Principle of the method The Human DR5 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Apoptose oder programmierter Zelltod tritt während der normalen zellulären Differenzierung und Entwicklung von mehrzelligen Organismen auf. Apoptose wird durch bestimmte Zytokine induziert, einschließlich Tumor-Nekrose-Faktoren (TNF) und Fas-Liganden in der TNF-Familie durch ihre Todesdomäne, die Rezeptoren, TNF-Rezeptor 1 (TNFR1) bzw. Fas enthält. Ein weiteres Mitglied der TNF-Familie wurde identifiziert und mit TRAIL (für den TNF-bezogene, Apoptose-induzierenden Liganden) und Apo2L (für Apo2-Ligand) bezeichnet. Zu den TRAIL-Rezeptoren gehören zwei Todesdomänen mit den Rezeptoren DR4 und DR5 sowie zwei Decoy-Rezeptoren, DcR1 und DcR2, ohne die intrazelluläre Signalisierungs-Todesdomäne. DR5 enthält eine intrazelluläre Todesdomäne. Dieser Rezeptor kann durch den mit dem Tumor-Nekrose-Faktor in Verbindung stehenden Apoptose-induzierenden Liganden (TNFSFS10/TEAIL/APO2L) induziert werden und übermittelt das Apoptose-Signal. Studien an Mäusen mit FADD-Mangel haben gezeigt, dass FADD, ein Adaptorprotein mit Todesdomäne, für die durch dieses Protein vermittelte Apoptose erforderlich ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer O14763
Assay-Bereich 2.46 bis 600 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Kalibrierbereich 2 bis 600 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 8795
Gensymbol CD262, DR5, KILLER, KILLER/DR5, TRAIL-R2, TRAILR2, TRICK2, TRICK2A, TRICK2B, TRICKKB, ZTNFR9
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Apoptose
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym UNQ160/PRO186, CD262, DR5, KILLER, KILLER/DR5, TRAIL-R2, TRAILR2, TRICK2, TRICK2A, TRICK2B, TRICKB, ZTNFR9
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min