Learn More
TNFAIP3 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 3A11G6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen TNFAIP3
Klon 3A11G6
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848815
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66695-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838815
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66695-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene was identified as a gene whose expression is rapidly induced by the tumor necrosis factor (TNF). The protein encoded by this gene is a zinc finger protein, and has been shown to inhibit NF-kappa B activation as well as TNF-mediated apoptosis. Knockout studies of a similar gene in mice suggested that this gene is critical for limiting inflammation by terminating TNF-induced NF-kappa B responses.
Spezifikation
Spezifikation
TNFAIP3
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A20, OTUD7C, TNF alpha induced protein 3, TNFA1P2, TNFAIP3, Zinc finger protein A20
TNFAIP3
IgG1
Protein G
Antibody
3A11G6
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Rat
P21580
683206, 7128
TNFAIP3 Fusion Protein Ag18150
Primary
-20°C
TNFAIP3