Learn More
Thermo Scientific™ TMTsixplex™ Isobaric Mass Tagging Kit
Studieren Sie Proteinexpression durch quantitative Massenspektrometrie mit Amin-markierenden Verbindungen gleicher Gesamtmasse (isobar), aber unterschiedlichen Reporterionen.
Marke: Thermo Scientific™ 90064
Additional Details : Gewicht : 2.72160kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
Aminreaktive Thermo Scientific™ TMT Isobaric Mass Tagging Kits und Reagenzien ermöglichen die quantitative Markierung von aus Zellen und Geweben extrahierten Proteinen für die Identifizierung und Analyse mittels Massenspektrometrie.
Tandem Mass Tag™ 6-plex (TMTsixplex™) Reagenzien sind Mengen isobarischer Verbindungen (d. h. Gleiche Masse und Struktur, auch Isotopomere genannt), die für kovalente, irreversible Kennzeichnung von primären Aminen (–NH2)-Gruppen NHS-aktiviert sind. Jedes isobare Reagenz enthält eine andere Anzahl schwerer Isotope im Massenreporterbereich, was zu einer einzigartigen Reportermasse während der Tandem-MS/MS für die Probenidentifizierung und relative Quantifizierung führt. Aminreaktive Thermo Scientific Kits und Reagenzien für die isobare TMT-Atommassenkennzeichnung ermöglichen die quantitative Kennzeichnung von aus Zellen und Geweben extrahierten Proteinen für die Identifizierung und Analyse mittels Massenspektrometrie.
Merkmale von TMTsixplex Etikettenreagenzien und Kits:
• Powerfu—lmultiplexte MS-Analyse erhöht den Probendurchsatz und ermöglicht die relative Quantifizierung von bis zu sechs verschiedenen Proben aus Zellen, Geweben oder biologischen Flüssigkeiten
• Die Rotus-Konsistenz—-Chemie ermöglicht einen effizienten Übergang von der Methodenentwicklung zur Multiplex-Quantifizierung. Ermöglicht die Erforschung von Biomarkern
• Effizientes—tamine-reaktives NHS-Ester aktivierte Reagenzien gewährleistet eine Kennzeichnung von mehr als 95 % aller Peptide unabhängig von Proteinsequenz oder proteolytischer Enzymspezifität
• compatibl—eoptimiert für die Verwendung mit hochauflösenden Thermo Scientific Orbitrap MS/MS-Plattformen, Mit vollständig von Proteome Discoverer™ 2.3 und höher
unterstützter Datenanalyse Anwendungen von TMTsixplex Etikettenreagenzien und Kits:
• Proteinidentifizierung und -quantifizierung aus mehreren Zellproben, Gewebe oder biologische Flüssigkeiten
• Proteinexpressions-Profiling von normalen oder Krankheitszuständen oder Kontrolle im Vergleich zu behandelten
• quantitativen Analysen von Proteinen, für die keine Antikörper verfügbar
• sind Identifizierung und Quantifizierung von Membran- und nachtranslational modifizierten Proteinen
• Identifizierung und Quantifizierung von Hunderten bis Tausenden von Proteinen in einem einzigen Experiment
Seit TMT Reagenzien haben eine identische Struktur und Masse (d. h. Isotopomere), gekennzeichnete Peptide werden während der LC-Trennung koeluiert und werden während der MS/MS-Analyse koisoliert, was zu weniger fehlenden Peptididentifikationen zwischen Proben führt. Während der MS/MS-Analyse wird jeder isobare Tag ebenfalls fragmentiert, um eine eindeutige, zur Probenidentifizierung und Quantifizierung dienende Reporterionenmasse zu erzeugen. Die Peptidquantifizierung erfolgt durch den Vergleich der Intensitäten der Reporterionen.
Die TMT-Tags erhalten Sie entweder als eigenständige Sets oder als optimierte Kits mit allen nötigen Reagenzien und Kontrollsubstanzen. Damit ist ein Maximum an Flexibilität, Komfort und Zuverlässigkeit sichergestellt. Tandem Mass Tag Reagenzien in Kombination mit hochauflösenden Thermo Scientific Orbitrap Geräten und Proteome Discoverer Software bieten integrierte Gesamtsystemlösungen für die quantitative Proteinexpressionsanalyse. Zur hochauflösenden Analyse von TMT-gekennzeichneten Peptiden wird als LC-Säule für die Nanospray Flex-Quelle die Acclaim PepMap 100 C18 LC-Säule empfohlen Nr. 164942 oder 164939). Die empfohlene LC-Säule für EASY-Spray ist die EASY-Spray C18 LC-Säule (Best.- Nr. ES902 oder ES903).
Spezifikation
TMTsixplex™ Kit zur isobaren Massenkennzeichnung | |
TMTsixplex™ | |
TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag) | |
Protein | |
Proteinmarkierung |
Massenspektrometer | |
Ausreichend für: 5 vollständige Sixplex-Experimente (5 × 6-fach) • TMT0 Kennzeichnungsreagenz, 5 × 0,8 mg • TMT6-126 Kennzeichnungsreagenz, 5 × 0,8 mg • TMT6-127 Kennzeichnungsreagenz, 5 × 0,8 mg • TMT6-128 Kennzeichnungsreagenz, 5 × 0,8 mg • TMT6-129 Kennzeichnungsreagenz, 5 × 0,8 mg • TMT6-130 Kennzeichnungsreagenz, 5 × 0,8 mg • TMT6-131 Kennzeichnungsreagenz, 5 × 0,8 mg • Auflösungspuffer (1 M Triethyl-Ammoniumbicarbonat), 5 ml • Denaturierungsreagenz (10 % SDS), 1 ml • Reduktionsreagenz (0,5 M TCEP), 1 ml • Iodacetamid, 12 × 9 mg • Quenching-Reagenz (50 % Hydroxylamin), 1 ml • Trypsin, 5 × 20 µg • Trypsin-Lagerungslösung, 250 µl • Albumin, Rind, 2,5 mg Bei 20 °C lagern. |
|
Zelllysat | |
Massenspektrometrie | |
35 Reaktionen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.