Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro 18-plex, TMTpro-134C, and TMTpro-135N Label Reagents
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase the level of sample multiplexing without compromising on protein identification and quantitation. The Thermo Scientific TMTpro 18plex Label Reagent Set enables multiplexing up to 18 samples, enabling even greater throughput for protein identification and quantitative analysis by tandem mass spectrometry (MS).
Die Strukturen der TMTpro- und TMT-Tags sind ähnlich, da sie isobarisch und aminreaktiv sind, aber der TMTpro-Tag hat eine längere Spacer-Region und Isobutyl-Proline-Massenreporter. Nach der MS/MS-Fragmentierung erzeugt jedes TMTpro 18plex-Tag eine einzigartige Reportermasse (z. B. TMTpro 126-134 Da) im Niedermassenbereich des hochauflösenden MS/MS-Spektrums, das für die relative Quantifizierung der Proteinexpressionswerte verwendet wird.
Die TMT pro134C- und TMTpro135N-Markierungsreagenzien sind in Zusammensetzung und Struktur mit den anderen TMTpro 16-Plex-Tags identisch, jedoch nicht isobarisch. Durch Hinzufügen der TMTpro134C- und 135N-Tags entsteht ein 17. und 18. Kanal für die relative Quantifizierung mittels hochauflösenden Orbitrap MS-Instrumenten. Diese Tags sind separat (Kat.- Nr. A52048, A52048) oder als Teil dieses TMTpro 18-Plex-Markierungsreagenziensatzes erhältlich.
Zu den Merkmalen des TMTpro 18-Plex Markierungsreagenzien-Sets gehören:
• Multiplex – Gleichzeitige MS-Analysen von bis zu 18 Proben aus Zellen, Geweben oder biologischen Flüssigkeiten
• Robust – Verbesserte Multiplex-Fähigkeit führt zu weniger fehlenden quantitativen Werten bei den Proben und zu höherer Zuverlässigkeit bei Replikaten
• Effizient – Aminreaktiv, NHS-Ester-aktivierte Reagenzien gewährleisten eine Markierung von mehr als 95 % aller Peptide unabhängig von Proteinsequenz oder proteolytischer Enzymspezifität
• Optimiert für die Verwendung mit hochauflösenden Thermo Scientific MS/MS Orbitrap-Plattformen, Analyse wird vollständig von Proteome Discoverer unterstützt 2.3
• Komfortgröße – Wird gebrauchsfertig bereitgestellt, Einweg-Format für optimale Stabilität und Leistung
Für die hochauflösende Analyse von TMTpro-markierten Peptiden ist die empfohlene LC-Säule für die Nanospray Flex-Quelle die Acclaim PepMap 100 C18 LC-Säule (Kat.- Nr. 164942 oder 164939). Die empfohlene LC-Säule für EASY-Spray ist die EASY-Spray C18 LC-Säule (Kat.- Nr. ES902 oder ES903). In Kombination mit den branchenführenden, hochauflösenden Orbitrap Geräten und der Software bieten TMTpro-Reagenzien integrierte Gesamtlösungen für die quantitative Proteinexpressionsanalyse.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Reagenzset zur Isobarenmarkierung |
| Marker oder Farbstoff | TMTpro 18-plex |
| Ausgangsmaterial | Peptide |
| Nachweisverfahren | Massenspektrometrie |
| Arbeitsablaufschritt | Peptidmarkierung und -quantifizierung |
| Menge | 6 x 0,5 mg |