Learn More
Thermo Scientific™ TMT11-131C Label Reagent
Artikelnummer. 15722695 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 5 mg (/ Tag)
1 × 5 mg
3 x 0,8 mg
3 x 0,8 mg (pro Tag)
Packungsgröße:
2.40 Milligramm
3 Stück
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15722695 1 x 5 mg (/ Tag) 5 Milligramm
15706663 1 × 5 mg 5 Milligramm
15877944 3 x 0,8 mg 2.40 Milligramm
15988062 3 x 0,8 mg (pro Tag) 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15722695 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A34808
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Tandem Mass Tag(TMT)-Reagenzien wurden speziell für die Identifizierung und Quantifizierung von Proteinen in verschiedenen Proben mittels Tandem-Massenspektrometrie entwickelt. Die Struktur der TMT11-131C-Tags ist identisch mit der anderer TMT10plex-Tags, aber der TMT11-131C-Massenreporter ist nur mit 13C-Isotopen markiert.
Tandem mass tag (TMT) reagents are specially designed to enable identification and quantitation of proteins in different samples using tandem mass spectrometry. The TMT11-131C tag structure is identical to the other TMT10pex tags, but the TMT11-131C mass reporter is labeled with only 13C isotopes. The addition of the TMT11-131C tag enables separation of the 131-mass reporter ion of the original TMT10plex reagents into N and C variants, creating an 11th channel for relative quantitation using high resolution Orbitrap MS instruments.
Zu den Vorteilen der TMT-Etikettenreagenzien gehören eine erhöhte Multiplex-Quantifizierung, ein höherer Probendurchsatz und weniger fehlende quantitative Werte unter den Proben. TMT10plex Etikettenreagenzien und TMT11-131C eignen sich ideal für die Analyse mehrerer Proteinproben aus Inhibitor-Dosierungsreaktionsversuchen, Zeitverläufen oder zur Verbesserung der Statistiken über biologische Replikate.
Zu den Merkmalen dieses TMT11-131C Kennzeichnungsreagenz gehören:
Mehrere—gleichzeitige MS-Analysen von bis zu 11 Proben, die aus Zellen, Geweben oder biologischen Flüssigkeiten gewonnen wurden
Robust – Die erhöhte Multiplex-Fähigkeit führt zu weniger fehlenden quantitativen Werten bei Proben und zu höherer Zuverlässigkeit bei Replikaten
Effizient – aminreaktiv, NHS-ester-aktivierte Reagenzien gewährleisten eine effiziente Kennzeichnung aller Peptide unabhängig von Proteinsequenz oder proteolytischer Enzymspezifität
. Kompatibel – für die Verwendung mit hochauflösenden Thermo Scientific Orbirtrap MS/MS-Plattformen optimiert. Die Datenanalyse wird vollständig von Proteome Discoverer 2.3 unterstützt.
TMT11-131C ist als eigenständiges Tag erhältlich (Best.- Nr. A34807) oder als Teil des TMT10plex isobarischen Kennzeichnungsreagenziensatzes plus TMT11-131C erhältlich. In Kombination mit den branchenführenden, hochauflösenden Orbitrap Instrumenten und der zugehörigen Software bieten TMT-Reagenzien integrierte Gesamtlösungen für die quantitative Proteinexpressionsanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Isobaric Label Reagent
Produktlinie TMT10plex
Inhalt und Lagerung 11 Fläschchen, bei –5 bis –30 °C lagern
Marker oder Farbstoff Tandem Mass Tag (TMT)-Marker
Versandbedingung Trockeneis
Ausgangsmaterial Peptide
Nachweisverfahren Massenspektrometrie
Arbeitsablaufschritt Peptid-Markierung
Menge 1 x 5 mg (/ Tag)