Learn More
Thermo Scientific™ TMT11-131C Label Reagent
Artikelnummer. 15706663 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 5 mg (/ Tag)
1 × 5 mg
3 x 0,8 mg
3 x 0,8 mg (pro Tag)
Packungsgröße:
2.40 Milligramm
3 Stück
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15706663 1 × 5 mg 5 Milligramm
15877944 3 x 0,8 mg 2.40 Milligramm
15722695 1 x 5 mg (/ Tag) 5 Milligramm
15988062 3 x 0,8 mg (pro Tag) 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15706663 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A34807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    658.00 CHF
    572.46 CHF / 5 Milligramm
    Sparen 85.54 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Tandem Mass Tag(TMT)-Reagenzien wurden speziell für die Identifizierung und Quantifizierung von Proteinen in verschiedenen Proben mittels Tandem-Massenspektrometrie entwickelt. Die Struktur der TMT11-131C-Tags ist identisch mit der anderer TMT10plex-Tags, aber der TMT11-131C-Massenreporter ist nur mit 13C-Isotopen markiert.
Tandem mass tag (TMT) reagents are specially designed to enable identification and quantitation of proteins in different samples using tandem mass spectrometry. The TMT11-131C tag structure is identical to the other TMT10pex tags, but the TMT11-131C mass reporter is labeled with only 13C isotopes. The addition of the TMT11-131C tag enables separation of the 131-mass reporter ion of the original TMT10plex reagents into N and C variants, creating an 11th channel for relative quantitation using high resolution Orbitrap MS instruments.
Amin-reaktives Thermo Scientific TMT11-131C steigert die Multiplexfähigkeit für Proben von 10-Plex auf 11-Plex und ermöglicht so einen noch höheren Durchsatz für die Proteinidentifizierung und quantitative Analyse durch Tandem-Massenspektrometrie (MS).
Merkmale von TMT11-131C:
Multiplexing – Erhöht die Multiplexing-Stufe von zehn auf elf Proben
Robust – Erhöhte Multiplexfähigkeit führt zu weniger fehlenden quantitativen Werten bei den Proben und zu mehr Sicherheit bei den Replikaten
Effizient – Amin-reaktive, NHS-Ester-aktivierte Reagenzien gewährleisten eine effiziente Markierung aller Peptide unabhängig von der Proteinsequenz oder der Spezifität des proteolytischen Enzyms
Kompatibel – Optimiert für den Einsatz mit hochauflösenden Thermo Scientific MS/MS-Plattformen wie den Instrumenten Q Exactive, Orbitrap Elite und Orbitrap Fusion Tribrid mit Datenanalyse, die vollständig von Proteome Discoverer 2.1 unterstützt wird
Die Tandem Mass Tag(TMT)-Reagenzien wurden speziell für die Identifizierung und Quantifizierung von Proteinen in verschiedenen Proben mittels Tandem-Massenspektrometrie entwickelt. Die Struktur der TMT11-131C-Tags ist identisch mit der anderer TMT10plex-Tags, aber der TMT11-131C-Massenreporter ist nur mit 13C-Isotopen markiert. Die Hinzufügung des TMT11-131C-Tags ermöglicht die Trennung des 131 Massenreporterions der ursprünglichen TMT10plex Reagenzien in N- und C-Varianten, wodurch ein 11. Kanal für die relative Quantifizierung mit hochauflösenden Orbitrap MS-Instrumenten entsteht.
Zu den Vorteilen der TMT-Markierungsreagenzien gehören eine erhöhte relative Multiplex-Quantifizierung, ein höherer Probendurchsatz und weniger fehlende quantitative Werte bei den Proben. TMT10plex Markierungsreagenzien und TMT11-131C eignen sich ideal für die Analyse mehrerer Proteinproben aus Inhibitor-Dosis-Wirkungsexperimenten, Zeitverlaufsexperimenten oder biologischen Replikaten.
TMT11-131C ist hier als eigenständiger Tag oder als Teil des TMT10plex Isobaric Label Reagent Set plus TMT11-131C (Best.-Nr. A34808). In Kombination mit den branchenführenden, hochauflösenden Orbitrap Instrumenten und der zugehörigen Software bieten TMT-Reagenzien integrierte Gesamtlösungen für die quantitative Proteinexpressionsanalyse.
Zugehörige Produkte
TMT10plex Reagenzset zur Isobarenmarkierung, 8 × 0,2 mg
TMT10plex Reagenzset zur Isobarenmarkierung plus TMT11-131C, 1 × 5 mg
TMT10plex Reagenzset zur Isobarenmarkierung, 1 × 5 mg
Zur hochauflösenden Analyse TMT-markierter Peptide ist die empfohlene LC-Säule für eine Nanospray Flex Quelle die Acclaim PepMap 100 C18 LC-Säule (Best.-Nr. 164942 oder 164939). Die empfohlene LC-Säule für eine EASY-Spray Quelle ist die EASY-Spray C18 LC-Säule (Best.-Nr. ES802 oder ES803)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kennzeichnungsreagenz
Inhalt und Lagerung 1 Fläschchen, bei -5 bis -30 °C lagern
Marker oder Farbstoff Tandem Mass Tag (TMT)-Marker
Versandbedingung Trockeneis
Ausgangsmaterial Peptide
Nachweisverfahren Massenspektrometrie
Arbeitsablaufschritt Peptid-Markierung
Menge 1 × 5 mg