Learn More
TMSB4X Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen TMSB4X
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839334
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19850-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829334
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19850-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an actin sequestering protein which plays a role in regulation of actin polymerization. The protein is also involved in cell proliferation, migration, and differentiation. This gene escapes X inactivation and has a homolog on chromosome Y.
Spezifikation
Spezifikation
TMSB4X
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P20065, P62328, P62329
19241, 7114, 81814
TMSB4X Fusion Protein Ag13914
Primary
-20°C
TMSB4X
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
FX, PTMB4, Seraspenide, T beta 4, TB4X, THYB4, Thymosin beta 4, thymosin beta 4, X linked, TMSB4, TMSB4X
TMSB4X
IgG
Antigen Affinity Chromatography