Learn More
TMOD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen TMOD4
Konzentration 0.17 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839043
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11753-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829043
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11753-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody was raised against the full-length human TMOD4 and may cross-react with other Tmods.
TMOD4 blocks the elongation and depolymerization of the actin filaments at the pointed end. The Tmod/TM complex contributes to the formation of the short actin protofilament, which in turn defines the geometry of the membrane skeleton.
Spezifikation
Spezifikation
TMOD4
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q9JLH8, Q9NZQ9
295261, 29765, 50874
TMOD4 Fusion Protein Ag2349
Primary
-20°C
TMOD4
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
SK TMOD, Skeletal muscle tropomodulin, TMOD4, Tropomodulin 4, tropomodulin 4 (muscle)
Tmod4
IgG
Antigen Affinity Chromatography