Learn More
TMOD3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen TMOD3
Konzentration 0.45 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16810274
Unterlagen ansehen
Proteintech
12521-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16800274
Unterlagen ansehen
Proteintech
12521-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Blocks the elongation and depolymerization of the actin filaments at the pointed end. The Tmod/TM complex contributes to the formation of the short actin protofilament, which in turn defines the geometry of the membrane skeleton.
Spezifikation
Spezifikation
TMOD3
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q9JHJ0, Q9NYL9
29766, 300838, 50875
TMOD3 Fusion Protein Ag3215
Primary
-20°C
TMOD3
0.45 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
TMOD3, Tropomodulin 3, tropomodulin 3 (ubiquitous), U Tmod, Ubiquitous tropomodulin, UTMOD
TMOD3
IgG
Antigen Affinity Chromatography