missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TMIGD2 Antibody (953743) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB83162L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TMIGD2 Monoclonal antibody specifically detects TMIGD2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Spezifikation
| TMIGD2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 126259 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF | |
| 953743 | |
| Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready | |
| CD28H, IGPR1, IGPR-1, MGC23244, transmembrane and immunoglobulin domain containing 2, transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2 | |
| Human embryonic kidney cell line HEK-293-derived human TMIGD2/CD28H, Met1-Gly150, Accession # Q96BF3 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur