missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Tmem125 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA5110807
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Immunogen sequence: MSEQEAQAPG GRGLPPDMLA EQVELWWSQQ P Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 71%, Mouse - 71%.
Spezifikation
| Tmem125 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Tmem125 | |
| 6330530A05Rik; AV223516; TMEM125; Transmembrane protein 125 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 128218 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 0.05 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q96AQ2 | |
| Tmem125 | |
| Recombinant Protein corresonding to Human Tmem125. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91185). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur