missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TMED1 Antibody (1009527), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB2243J
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TMED1 Monoclonal antibody specifically detects TMED1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Spezifikation
| TMED1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 11018 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 1009527 | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| Il1rl1l, IL1RL1LGIL1RL1-binding protein, interleukin 1 receptor-like 1 ligand, Interleukin-1 receptor-like 1 ligand, MGC1270, Putative T1/ST2 receptor-binding protein, ST2L, T1/ST2 receptor binding protein, transmembrane emp24 domain containing 1, transmembrane emp24 domain-containing protein 1, transmembrane emp24 protein transport domain containing 1 | |
| Human embryonic kidney cell, HEK293 derived human TMED1, Met1-Asn194, Accession # Q13445 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur