Learn More
Abcam TMB ELISA Substrate (Highest Sensitivity), 1000 mL
Artikelnummer. 32120004 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32120004 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32120004 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab1715221000mL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Abcam TMB ELISA Substrate (Highest Sensitivity).
  • Species Reactivity: Species independent
  • Storage: Store in the dark
Spezifikation
Produkttyp ELISA Substrate
Menge 1000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunohistochemistry (IHC), ELISA
Inhalt und Lagerung Store in the dark