missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TM4SF18 Antibody (211116) [DyLight 755], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB3509Z
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TM4SF18 Monoclonal antibody specifically detects TM4SF18 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| TM4SF18 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 116441 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 211116 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| L6D | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human TM4SF18, Met1-Ile201, Accession # Q96CE8 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur