Learn More
Brady™ TLS2200™ Zubehör für tragbare Drucker
Product Code. 10009891 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Enthält:
Battery Charger
Reinigungskit
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Enthält Unit Size
10009891 Reinigungskit 1 Stück
13085823 Battery Charger 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10009891 Supplier Brady™ Supplier No. 018556
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.65 CHF
    21.38 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.27 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
TLS 2200™ Zubehör für tragbare Drucker ist für den Einsatz mit dem Brady TLS 2200 tragbaren Drucker (Herst.-Nr. 19150079, separat erhältlich) vorgesehen.
  • Drucker-Reinigungssets bieten eine einfache Lösung, um Ihren Drucker in einem Top-Zustand zu halten; zur Reinigung der TLS2200™ und BMP™61 Etikettendrucker, inklusive Reinigungskarten und -tupfer für den Drucker
  • Druckerbatterie – kann während des Aufladen des Akkus betrieben werden
  • Netzteil – zur Verwendung mit BMP™71, TLS2200™ und HandiMark™ Etikettendruckern, Netzteilformat für Nordamerika
Certifications
Mit FCC Klasse A-Zulassung.
Specifications
Produkttyp Drucker-Kit
Farbe Schwarz
Displaytyp Keine
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Kunststoff
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (angloamerikanisch) 3,95 in.
Länge (metrisch) 27,94 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,6 in.
Höhe (metrisch) 1,52 cm
Sterilität Unsteril
Beschreibung Drucker-Reinigungsset für M610, M611, TLS220
Enthält Reinigungskit
Gewicht (angloamerikanisch) 2.96 oz.
Gewicht (metrisch) 0,83 kg
Zertifizierung/Konformität RoHS
Menge 1 Stk.