Learn More
TLR4 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3G9A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen TLR4
Klon 3G9A4
Konzentration 0.77 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848145
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66350-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838145
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66350-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TLR4 is a member of the Toll like receptor (TLR) family which plays a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLRs are highly conserved from Drosophila to humans and share structural and functional similarities. This receptor is most abundantly expressed in placenta, and in myelomonocytic subpopulation of the leukocytes. It has been implicated in signal transduction events induced by lipopolysaccharide (LPS) found in most gram-negative bacteria.
Spezifikation
Spezifikation
TLR4
0.77 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ARMD10, CD284, hToll, TLR4, TOLL, toll like receptor 4
TLR4
IgG2b
Protein A
Antibody
3G9A4
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse
O00206, Q9QUK6
21898, 7099
TLR4 Fusion Protein Ag13857
Primary
-20°C
TLR4