Learn More
TLE3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen TLE3
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848403
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11372-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838403
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11372-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The TLE genes are differentially expressed and encode nuclear proteins, consistent with the presence of sequence motifs associated with nuclear functions. These genes are the human homologues of Drosophila groucho, a member of the Notch signaling pathway which controls a number of different cell-fate choices in invertebrates and vertebrates.
Spezifikation
Spezifikation
TLE3
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q04726, Q08122, Q9JIT3
21887, 7090, 84424
TLE3 Fusion Protein Ag1930
Primary
-20°C
TLE3
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ESG, ESG3, GRG3, HsT18976, KIAA1547, TLE3
TLE3
IgG
Antigen Affinity Chromatography