Learn More
Thermo Scientific™ TLE Serie Ultratiefkühlgeräte
Die neuen Thermo Scientific™ TLE Ultratiefkühlgeräte bestechen durch eine vereinfachte Anwenderoberfläche mit kapazitivem Touchscreen und erweiterte Sicherheitsfunktionen.
Marke:  Thermo Scientific™ TLE60086V
Additional Details : Gewicht : 322.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15758587
  • 20135.00 CHF / 1 Stück
Lager auf Anfrage
056 618 41 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Leistung
  • Sparen Sie bis zu  25 %  bei Energieverbrauch und Wärmeabgabe gegenüber herkömmlichen Gefrierschränken mit Kältemittel1
  • Erfüllt die Validierungsprotokolle bei -70 und -80 °C mit starken Peakschwankungen und stationären Temperaturschwankungen
  • Die leise Geräuschentwicklung von 53 dBA ermöglicht es, den Gefrierschrank ins Labor statt auf den Flur zu stellen
  • Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis reduzieren die Betriebsbeanspruchung des Systems und sorgen für hervorragende Zuverlässigkeit und sorgenfreien Probenschutz
  • Konzipiert für den täglichen Gebrauch: die Schranktemperatur erholt sich nach dem Öffnen der Tür um 20 % schneller.2 
Anwenderfreundlich
  • Vier Größen (300, 400 500 und 600 2 in.-Box) für eine Vielzahl von Lagerungsanforderungen und Laborspezifikationen
  • Alle Modelle verfügen über vier Innentüren, die einen einfachen Zugang zu den Proben ermöglichen, ohne den Gefrierraum den Umgebungsbedingungen auszusetzen
  • Verbesserter Bedienkomfort durch einen neuartigen ergonomisch gestalteten Griff, ein kontrastreiches Display auf Augenhöhe und komfortable, leicht zugängliche Regalplätze.
  • Neu gestaltete, kapazitive Touchscreen-Anwenderoberfläche mit einfacher Bedienung: Setup-Assistent, Ereignisprotokoll, Temperatur-Mapping und Daten-Downloads über eine eingebaute USB-Schnittstelle
  • Das integrierte Temperatur- und Ereignisarchiv ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Informationen des Gefrierschrankes.  Exportieren Sie einen sicheren USB-Bericht und ersparen Sie sich den Einsatz eines Datenschreibers.
  • Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen, einschließlich des vollständigen Angebots an Thermo Scientific™ Gestellen für Boxen und Mikrotiterplatten, Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc CryoBank™ Röhrchen
  • Sicherheitsfunktionen wie Alarmeinstellungen, vorhängeschlosstauglichen Türen und optionalem Zugriff per Berechtigungskarte
Nachhaltigkeit
  • Natürliche Kältemittel und wassergeblasene Schaumstoffisolierung, wodurch die Baureihe den SNAP-Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union und anderen Nachhaltigkeitsnormen entspricht
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt
Fußnoten:
  1. Interne Daten beim Vergleich des Modells 600 mit 11.2 kWh/Tag  gegenüber UXF600 mit 14.9 kWh/Tag. Daten liegen vor.
  2. Typische Testdaten von Gefrierschränken auf Grundlage interner Tests bei Umgebungstemperatur von 20 °C; typisches Standard-Validierungsprotokoll von +/-10 °C.
Spezifikation
Spezifikation
111 kg
TLE Serie Ultratiefkühlgeräte, Fassungsvermögen von 600 Schachteln, 230 V, 50 Hz
95.5 cm
Europa
Ultra-Low Freezer, Upright
230 V, 50 Hz
322 kg
Thermo Scientific
71.9 cm
198.1 cm
50 Hz
Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
3
60,000 x 2mL
Manuell
100.6 cm
CE, ENERGY STAR
816L
71.9 x 87.3 x 130.1 cm (28.3 x 34.4 x 51.2 in.)
−50 °C bis −86 °C
230V
Smart Vue-kompatibel
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
6.1/10
Touchscreen-LCD
130.1 cm
600 2 in.-Boxen
R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage)
372 kg
87.3 cm
1 außen, 4 innen
Thermo Scientific™ DeviceLink™ (Networks: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP)