missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ TL 13-22

Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Beschreibung
Negative control for TL 13-12 (Cat. No. 6744). Displays no degradation of ALK in cell lines. Highly potent inhibitor of ALK (IC50 = 0.54 nM)
TL 13-22 is a negative control for TL 13-12 (Cat. No. 6744). Displays no degradation of ALK in cell lines. Highly potent inhibitor of ALK (IC50 = 0.54 nM)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(2-(2-(2-(4-(4-((5-Chloro-4-((2-(isopropylsulfonyl)phenyl)amino)pyrimidin-2-yl)amino)-3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethoxy)ethyl)-2-((1,3-dioxo-2-(2-oxopiperidin-3-yl)isoindolin-4-yl)amino)acetamide |
| CAS | 2229036-65-9 |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C45H55ClN10O9S |
| Formelmasse | 947.5 |
| Reinheit | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur