Learn More
BRAND™ Titrette™ Dispergierrzylinder mit Ventilblock
Artikelnummer. 11653219 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Titrette™ 25 ml, ab Seriennummer 01K
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11653219
Marke: BRAND™ 707535
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Strukturelle Änderung ab Seriennummer 01K
Die Montage des Titrationsröhrchens auf den Ventilblock wurde geändert. Bei der Bestellung von Ersatzteilen muss die Seriennummer angegeben werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Titrette™ 25 ml, ab Seriennummer 01K
Enthält Ventilblock