Learn More
SI Analytics™ Titrierstand, Typ:TMKF, mit Pumpe
SI Analytics™ Titrationsständer mit Pumpe enthält eine Reagenzienflasche, eine Abfallflasche und eine Feuchtigkeitsflasche.
Marke:  SI Analytics™ 285216611
Artikelnummer. 10369860
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Titrationsständer mit Pumpe
  • Grundgerät mit 1 l DURAN™-Reagenzienflasche TZ 1791, 
  • 1 l DURAN™-AbfallflascheTZ 1792, 
  • Feuchtigkeitsflasche, Röhrchen und Schraubgewinde, Netzteil TZ1855 (110 ...  240 V) 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Titrationsständer mit Pumpe
1 DURAN™ Reagenzflasche TZ 1791, 1 DURAN™ Abfallflasche TZ 1792, Feuchtigkeitsflasche, Röhrchen und Schraubgewinde, Netzteil TZ 1855 (110 bis 240 V)
110 bis 240 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Titrierstand, Typ:TMKF, mit Pumpe > dimType: Titrationsständer mit Pumpe