Learn More
DiversifiedBiotech Titer Tops mit 100er-Packung.
Beschreibung
- Vorgeschnittene Funktion
- Durchstechbare Polyethylen-Mikrotiterplattenfolie zur Verhinderung von Kreuzkontaminationen
- Endlaschen erleichtern das Positionieren und Entfernen der Folie.
- Titer Tops mit 100er-Packung.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Menge | 50/Pk. |
| Produkttyp | Titer Tops Seals |
| Haftmittel | Acryl |
| Durchstechbar | Ja |