Learn More
Titandraht, 2 mm Durchmesser, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-5547326
Click to view available options
Menge:
25 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15435945
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010397.KJ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Aussehen Silver Gray wire
Dichte 4.506g/cm3
Menge 5 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.7% (Metals basis)
Form Draht, 2.0 cm (0.08 Zoll) Durchmesser X 91 cm (36 Zoll) lang