Learn More
Titandraht, 1.0 mm (0.04 in.) Durchmesser, gebunden, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
500 cm
Packungsgröße:
100 Zentimeter
25 Zentimeter
500 Zentimeter
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Titanium |
| Farbe | Silberfarben bis grau |
| Namenshinweis | Annealed |
| Aussehen | Silver Gray wire |
| Menge | 500 cm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metals basis) |
| Form | Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser |