Learn More
Titan, Ti 3-2,5, Gütegrad 9, R56320, ARMI ∣MBH
Artikelnummer. 17907114
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17907114 1 Ea. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17907114 Lieferant ARMI/MBH Lieferanten-Nr. IARM261DG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ARMI ∣MBH produziert hochwertige, zertifizierte Referenzmaterialien für Metalllegierungen und legt Standards für Spark-OES fest. ICP und Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Das Angebot umfasst Stahl, Aluminium, Titan, Nickel, Kobalt, Kupfer, Magnesium und mehr.
Titan, Ti 3-2,5, Güteklasse 9, R56320, Ø 32x19mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron/Copper/Molybdenum/Zirconium/Tin/Nitrogen/Silicon/Carbon/Chromium/Nickel/Oxygen/Iron/Vanadium/Aluminium/Hydrogen/Ruthenium/Tantalum/Yttrium/Tungsten/Manganese/Palladium/Niobium/Titanium/Cobalt/Phosphorus
CAS 7440-32-6
Menge 1 Ea.
Form Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Boron 0.0003 %/Copper 0.0028 %/Molybdenum 0.003 %/Zirconium 0.003 %/Tin 0.005 %/Nitrogen 0.0051 %/Silicon 0.008 %/Carbon 0.011 %/Chromium 0.016 %/Nickel 0.018 %/Oxygen 0.083 %/Iron 0.185 %/Vanadium 2.5 %/Aluminium 3.02 %/Hydrogen (0.0005) %/Ruthenium (0.0005) %/Tantalum (0.0005) %/Yttrium (0.0005) %/Tungsten (0.001) %/Manganese (0.002) %/Palladium (0.002) %/Niobium (0.003) %/Titanium (94.2) %/Cobalt <0.001 %/Phosphorus <0.004 %