Learn More
Titan, Ti 15-3-3-3, R58153, 65 g, ARMI ∣MBH
Beschreibung
Titan, Ti 15-3-3-3, R58153, 65 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Antimony/Boron/Hafnium/Lead/Phosphorus/Cobalt/Magnesium/Yttrium/Ruthenium/Palladium/Tungsten/Tantalum/Niobium/Titanium/Zirconium/Copper/Manganese/Molybdenum/Hydrogen/Carbon/Nitrogen/Nickel/Silicon/Iron/Oxygen/Vanadium/Chromium/Tin/Aluminium |
| CAS | 7440-32-6 |
| Menge | 65 g |
| Form | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Antimony (<0.001) %/Boron (<0.001) %/Hafnium (<0.001) %/Lead (<0.001) %/Phosphorus (<0.003) %/Cobalt (<0.004) %/Magnesium (<0.004) %/Yttrium (<0.006) %/Ruthenium (<0.02) %/Palladium (<0.03) %/Tungsten (<0.03) %/Tantalum (<0.04) %/Niobium [(0.003)] %/Titanium [(76.0)] %/Zirconium [0.002] %/Copper [0.0024] %/Manganese [0.003] %/Molybdenum [0.006] %/Hydrogen [0.007] %/Carbon [0.0095] %/Nitrogen [0.016] %/Nickel [0.021] %/Silicon [0.03] %/Iron [0.118] %/Oxygen [0.118] %/Vanadium [14.7] %/Chromium [2.91] %/Tin [3.01] %/Aluminium [3.03] % |