Learn More
Titan-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HCl-Lösung, 2 M, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073226 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10611193
Marke: Fisher Chemical J/8110/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 11264
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Physikalische Form Flüssig
Farbe Violett
Menge 100 mL