Learn More
Titan-Standard-Metalllösung 10,000 ppm, für ICP, Lösung mit 2 M HCl, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Spezifikation
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Menge | 100 mL |
Farbe | Violett |
MDL-Nummer | 11264 |
Physikalische Form | Flüssig |