Learn More
Titanstandard, 1000 mg/l in H2O / 0.24 F (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 10417132
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titanstandard, 1000 mg/l in H2O / 0.24 F (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10417132 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
500 mL, Dreifach gelaugte LDPE-Flasche, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
125 ml
250 mL
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10417132
Marke: SPEX Certiprep PLTI92X
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ti1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 16962-40-6, 7732-18-5, 7732-18-5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS Min. % 0.1, 20.0, 79.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.1, 20.0, 79.9
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix H2O/0.24 F
Menge 500 mL
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
H2O/tr 2.4%F-     1000μg/mL    PLTI9-2Y, -2T, -2X
40% HCl    1000μg/mL    PLTI5-2X
40% HCl    10,000μg/mL    PLTI5-3X
H2O/tr 2.4%F-    10,000μg/mL    PLTI9-3Y, -3X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Titanstandard, 1000 mg/l in H2O / 0.24 F (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™ >