Learn More
Titan-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404835
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15404835
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040903.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium sputtering target
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Menge Je 1
CAS 7440-32-6
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Ti
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ti]
IUPAC-Name Titan
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Reinheit (%) 99.7%