Learn More
Titanschwamm, 25.4 mm (1.0 Zoll) & unten, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Titanium sponge |
| Menge | 5 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Partikelgröße | 25.4mm (1.0 in.) & down |
| Form | Schwamm |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN2878 |
| Reinheit (%) | 99.7% |
Safety and Handling
Product Identifier
- Titanium sponge
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.