Learn More
Titan-Lösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12977433
Titan-Lösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7083825 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
50 ml, Flasche, 50 Milliliter
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 12977433
Marke: Fisher Chemical S 662 050
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-28-0
Summenformel Tl
Molekulargewicht (g/mol) 204.38
MDL-Nummer MFCD00134063
InChI-Schlüssel BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
IUPAC-Name Thallium
SMILES [Tl]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium
Verpackung Flasche
Konzentration 10 mg/l
Solvent or Matrix HNO3
Menge 50 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Titan-Lösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™ >