Learn More
Titanstab, 6.4 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.7 % (Metalbasis), Thermo Scientific Chemicals ™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Titanium |
| Farbe | Grau |
| Aussehen | Dark Gray rod |
| Menge | 25 cm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Prozentgehaltsbereich | 99.7% (Metals basis) |
| Form | Stange, 6.4 mm (0.25 Zoll) Durchmesser |