Learn More
Titan-Platte, 3.175 mm (0.125 in.) Dicke, 100 x 100 mm (3.9 x 3.9 in.), gebunden, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Titanium plate |
| Namenshinweis | 3.175mm (0.125 in.) thick, 100x100mm (3.9x3.9 in.), Annealed |
| Menge | 1 Pc. |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈143g/pc |
| Form | Platte |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.5% |