Learn More
Titan, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Ti 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11359007
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titan, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Ti 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359007
100 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11359007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038725.AE
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Verpackung Kunststoffflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1563387 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/06/2025 Catalog Number
Chargennummer1563387 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2025 Catalog Number
Chargennummer1562501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog Number038725.AP,038725.AE,038725.AD
Chargennummer1517348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number038725.AP,038725.AE,038725.AD
Chargennummer1514395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number038725.AP,038725.AE,038725.AD
Name des Produkts
Titan, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Ti 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >