Learn More
Titanoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051603
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11398768
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041635.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12065-65-5
MDL-Nummer MFCD00210650
Synonym Trititanium pentoxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium oxide
Schmelzpunkt 1800°C
Namenshinweis Pellets, ≈8 to 9mm dia. x 7 to 9mm thick
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pellet, pelletieren
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ti3O5
Reinheit (%) 99.9%
Dichte 4.20 g/mL