Learn More
Titanoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339057
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11339057
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039000.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nützlich für Photovoltaikanwendungen. Es spielt eine wichtige Rolle als Photokatalysator unter sichtbarer Lichtstrahlung. Behandelte Titanoxid-Nanoröhrchen spielen eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung von Nano-Hydroxy-Apatit. Es wird auch als Katalysator verwendet.
Nanocrystalline titanium oxide electrodes is useful for photo voltaic applications. It plays an important role as photocatalyst under visible light radiation. Treated titanium oxide nanotubes play a significant part in the development of nano-scale hydroxy apatite. It is too utilized as catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12065-65-5
Summenformel Ti3O5
MDL-Nummer MFCD00210650
Synonym Trititanium pentoxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium oxide
Schmelzpunkt 1800°C
Physikalische Form 3 bis 10 mm-Stücke
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and alkali.
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 4.2
Dichte 4.2