Learn More
Titan-Nickel-Kompositpulver, -325 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Titanium Nickel powder composite |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Ti:Ni; 70:30 wt% |
| Menge | 10 g |
| Netzgröße | −325 Mesh |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Form | Pulver |
| MDL-Nummer | MFCD02091734 |
| UN-Nummer | UN3089 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |