Learn More
Titan(IV)-oxid, Rutil, einzelner Kristall
Artikelnummer. 15491447
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 Ea.
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Artikelnummer. 15491447
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 036425.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) oxide, rutile
Namenshinweis Single crystal, 0.5mm thick x 10mm x 10mm
CAS 1317-80-2
Menge 1 Ea.
Summenformel O2Ti
MDL-Nummer MFCD00011269,MFCD00210650
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
InChI-Schlüssel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ti]=O
IUPAC-Name Dioxotitan
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Formelmasse 79.9
Geruch Odorless
Dichte 4.23 g/mL