Learn More
Titan(IV)-oxid, Rutil, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11355417
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11355417
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 042681.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1317-80-2 | O2Ti | 79.87 g/mol
Titanium(IV) oxide is used in paints, plastics, paper, and foods. It is used as a UV-resistant material. It shows useful applications in earth sciences. It is also useful in quantitative provenance studies. It is also useful for the photocatalytic applications. It is also useful in high temperature superconducting resonators. It is also used as a material in the memristor, a new electronic circuit element. It can be used for solar energy conversion based on dye, to cleave protein that contains the amino acid proline polymer, quantum dot sensitized nanocrystalline TiO2 solar cells using conjugated polymers as solid electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-80-2
Summenformel O2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
MDL-Nummer MFCD00011269,MFCD00210650
InChI-Schlüssel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-Name Dioxotitan
SMILES O=[Ti]=O
Spécification
Siedepunkt 2500°C to 3000°C
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) oxide
Schmelzpunkt 1830°C to 1850°C
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.8% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water.
Formelmasse 79.9
Dichte 4.23
compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium(IV) oxide, rutile
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Karzinogenität Kategorie 2
Mention de danger
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Conseils de prudence
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Enthält: Rutile
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis