Learn More
Titan(IV)-oxid, ReagentPlus™, Honeywell
Artikelnummer. 15611390 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15611390 25 kg 25 Kilogramm
15601390 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15611390 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 1402125KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13463-67-7
Summenformel O2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
MDL-Nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI-Schlüssel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Titandioxid, Titan-IV-oxid, Rutil, Brookit, Titanweiß, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-Name Dioxotitan
SMILES O=[Ti]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titan(IV)oxid
Menge 25 kg
Strukturformel TiO2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 79.87 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus
Dichte 4.26 g/ml bei 25 °C